Läs mer
L-Tyrosine-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tyrosine-13C6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1 |
| Formel vikt | 187.094 |