Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-tyrosin, 99 %
Produktkod. 11438840
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438840 100 g 100g
11419053 50 g 50g
11429053 250 g 250g
11409053 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11438840 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11141.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    733.33 SEK
    657.65 SEK / 100g
    Save 75.68 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181,19 g/mol
L-tyrosin används i läkemedel, kosttillskott och livsmedelstillsatser. Det är en föregångare till alkaloider som morfin, signalsubstanser, adrenalin, p-kumarsyra, tyroxin, pigmentmelanin och catcholaminer. Det spelar en viktig roll i fotosyntesen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
L-tyrosin används i läkemedel, kosttillskott och livsmedelstillsatser. Det är en föregångare till alkaloider som morfin, signalsubstanser, adrenalin, p-kumarsyra, tyroxin, pigmentmelanin och catcholaminer. Det spelar en viktig roll i fotosyntesen.
Löslighet
Löslig i saltsyra. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60-18-4
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00002606
InChI-nyckel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine
Smältpunkt >300 °C
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 392441
Merck Index 14,9839
Löslighetsinformation Löslig i saltsyra. Lätt löslig i vatten.
Densitet 1.46
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
Kvantitet 100 g
Formel vikt 181.19
Optisk rotation −11° (c=4 i 1 N HCl)
Procent renhet 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • L-Tyrosine
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faresætning
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Tyrosine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.