Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosin, 99+%
Produktkod. 10744851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10744851 100 g Plastflaska 100g
10367070 5 g Glasflaska 5g
10245000 1 kg Plastflaska 1kg
10702744 2.5 kg Plasttrumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10744851 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 140641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.26 SEK
    817.65 SEK / 100g
    Save 92.61 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
L-Tyrosin, CAS # 60-18-4, är en aromatisk icke-essentiell aminosyra som anses vara en grundläggande metabolit, involverad i proteinsyntes och fotosyntes. | CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•L-tyrosin är den vänstervridande isomeren av den aromatiska aminosyran tyrosin, syntetiserad in vivo från L-fenylalanin
• Det finns som ett kristallint, benvitt pulver, stabilt vid rumstemperatur och lösligt i saltsyra
Användningsområden
•In vivo L-tyrosin är involverat i proteinsyntesen och är en föregångare till alkaloider som morfin, signalsubstanser, adrenalin, p-kumarsyra, tyroxin, pigmentmelanin och katekolaminer.
• Används som ett tillskott har L-tyrosin visat sig öka nivåerna av signalsubstanserna dopamin, adrenalin och noradrenalin i hjärnan
• Det anses vara ett viktigt kosttillskott för fenylketonuripatienter som saknar enzymet fenylalaninhydroxylas och därför inte kan omvandla fenylalanin till tyrosin
• L-tyrosin spelar en viktig roll som elektronbärare i fotosyntesprocessen
• På grund av sin roll i syntesen av katekolaminer används L-tyrosin också i forskning för att studera dess inverkan på stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-18-4
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00002606
InChI-nyckel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förlust vid torkning 0,5 % max. (1 g, 105 °C)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel 4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, 605
Specifik rotation -9,8° till -12,3° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1N HCl)
Merck Index 15, 10020
Sulfaterad ask 0,1% max.
Specifikt rotationsförhållande −11,05 (20,00 °C c=5, utspädd HCl/H2O 50/50)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 181.19
Procent renhet ≥99,0 % (på torkat ämne)
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Tyrosine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.