missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Tyrosin-Alfa, Beta, Beta, 2,3,5,6-d7, TRC

Produktkod. 30134000
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134000 1 mg
30136070 5 mg
17927769 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30134000 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8999951MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 130551-49-4
Molekylformel C9 D7 H4 N O3
Molekylvikt (g/mol) 188.232
Synonym L-Tyrosine-α,β,β,2,3,5,6-d7 (9CI, ACI), L-Tyrosine-D7, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)propanoic-2,3,3-d3 acid, 4-Hydroxyphenyl-d4-L-alanine-2,3,3-d3, β-(p-Hydroxyphenyl-d4)alanine-α,β,β-d3, L-Tyrosine-d7, L-4-Hydroxyphenylalanine-d7
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2,3,3-trideuterio-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyfenyl) propansyra
LEDER [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])[C@]([2H])(N)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Tyrosine-alpha,beta,beta,2,3,5,6-d7
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D2,8D
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 188.118
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.