Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-tyrosin, cellkulturreagens
Produktkod. 15405729
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15405729 10 g 10g
15415729 100 g 100g
15425729 500 g 500g
15435729 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15405729 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J63511.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-18-4
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00002606
InChI-nyckel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine
Smältpunkt >300°C
Färg Brun till Vit
Beilstein 392441
Merck Index 14,9839
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
Kvantitet 10 g
Formel vikt 181.19
Optisk rotation −11° (c=4 in 1N HCl)
Kvalitet Cellkulturreagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Tyrosine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Tyrosine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.