Läs mer
Melford L-tyrosin, dinatriumsalt
Produktkod. 30018908
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018908 100 g
30018909 1 kg
30018910 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018908 Leverantör Melford Leverantörsnummer T66020100.0
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 122666-87-9
  • Molekylformel: C 9 H 9 NO 3 Na 2 2H 2 O
  • Molekylvikt: 262,19
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine, Disodium Salt
CAS 122666-87-9
Molekylformel C9H9NO3Na2-2H2O
Kvantitet 100 g