missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melford L-tyrosin, dinatriumsalt

Produktkod. p-200087181
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 30018908

Brand: Melford T66020100.0

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.

  • CAS-nummer: 122666-87-9
  • Molekylformel: C 9 H 9 NO 3 Na 2 2H 2 O
  • Molekylvikt: 262,19

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Tyrosine, Disodium Salt
CAS 122666-87-9
Molekylformel C9H9NO3Na2-2H2O
Kvantitet 100 g
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.