Läs mer
L-Tyrosine disodium salt, 98%
Produktkod. 10306734 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10306734
Brand: Thermo Scientific Acros 426411000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 69847-45-6 | C9H9NNa2O3 | 225.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69847-45-6
Molekylformel C9H9NNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 225.16
MDL-nummer MFCD00037203
InChI-nyckel ASIYFCYUCMQNGK-RIYJSUBBNA-L
Synonym sodium s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
PubChem CID 66602062
LEDER [Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine disodium salt
Smältpunkt >300,0 °C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NaOC6H4CH2CH(NH2)CO2Na
Specifik rotation − 12.90
IUPAC-namn dinatrium-(2S)-2-amino-3-(4-oxidofenyl)propanoat
Kvantitet 100 g
Formel vikt 225.15
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Tyrosine disodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.