Läs mer
L-Tyrosine disodium salt, 98%
Produktkod. 10755125 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10755125 500 g Glasflaska 500g
10326874 25 g Glasflaska 25g
10306734 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10755125 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426415000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 69847-45-6 | C9H9NNa2O3 | 225.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69847-45-6
Molekylformel C9H9NNa2O3
Molekylvikt (g/mol) 225.16
MDL-nummer MFCD00037203
InChI-nyckel ASIYFCYUCMQNGK-RIYJSUBBNA-L
Synonym sodium s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
PubChem CID 66602062
LEDER [Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine disodium salt
Smältpunkt >300,0 °C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NaOC6H4CH2CH(NH2)CO2Na
Specifik rotation − 12.90
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propansyra;natrium
Kvantitet 500 g
Formel vikt 225.15
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Tyrosine disodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.