Läs mer
L-tyrosindinatriumsalt, (kristallint), MP Biomedicals
Produktkod. 11461942 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11461942 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11461942 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210557390
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine Disodium Salt
CAS 122666-87-9
Molekylformel C9H13NNa2O5
MDL-nummer MFCD03840558
Synonym tyrosine disodium dihydrate, unii-5rfd27dq22, l-tyrosine disodium salt dihydrate, l-tyrosine, sodium salt, hydrate 1:2:2, c9h9no3.2na.2h2o, disodium l-tyrosinate dihydrate
InChI-nyckel WFTCFVUQORELJZ-CMIWSEPMNA-L
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium (2S)-2-amino-3-(4-oxidofenyl)propanoatdihydrat
Molekylvikt (g/mol) 261.19
Kvantitet 500 g
PubChem CID 71587456
Formel vikt 225.2
Fysisk form Kristallin