Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Produktkod. 15484289
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484289 500 g 500g
15474289 100 g 100g
15494289 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15484289 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J61770.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122666-87-9 | C9H13NNa2O5 | 261.19 g/mol
Tyrosin är en polär, naturligt förekommande, icke-essentiell aminosyra. Det används som en cellodlingsmediakomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tyrosin är en polär, naturligt förekommande, icke-essentiell aminosyra. Det används som en cellodlingsmediakomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122666-87-9
Molekylformel C9H13NNa2O5
Molekylvikt (g/mol) 261.19
MDL-nummer MFCD03840558
InChI-nyckel WFTCFVUQORELJZ-CMIWSEPMNA-L
Synonym tyrosine disodium dihydrate, unii-5rfd27dq22, l-tyrosine disodium salt dihydrate, l-tyrosine, sodium salt, hydrate 1:2:2, c9h9no3.2na.2h2o, disodium l-tyrosinate dihydrate
PubChem CID 71587456
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Färg Brun till Vit
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn dinatrium;(2S)-2-amino-3-(4-oxidofenyl)propanoat;dihydrat
Kvantitet 500 g
Formel vikt 261.18 (225.15 Anhydrous)
Optisk rotation −13° (c=4 in Water)
Känslighet Very Hygroscopic
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Tyrosine, sodium salt, hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.