Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Produktkod. p-7042223
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Produktkod. 15474289
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61770.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 122666-87-9 | C9H13NNa2O5 | 261.19 g/mol
Tyrosin är en polär, naturligt förekommande, icke-essentiell aminosyra. Det används som en cellodlingsmediakomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Tyrosin är en polär, naturligt förekommande, icke-essentiell aminosyra. Det används som en cellodlingsmediakomponent för kommersiell biotillverkning av terapeutiska rekombinanta proteiner och monoklonala antikroppar.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122666-87-9
Molekylformel C9H13NNa2O5
Molekylvikt (g/mol) 261.19
MDL-nummer MFCD03840558
InChI-nyckel WFTCFVUQORELJZ-CMIWSEPMNA-L
Synonym tyrosine disodium dihydrate, unii-5rfd27dq22, l-tyrosine disodium salt dihydrate, l-tyrosine, sodium salt, hydrate 1:2:2, c9h9no3.2na.2h2o, disodium l-tyrosinate dihydrate
PubChem CID 71587456
LEDER O.O.[Na+].[Na+].N[C@@H](CC1=CC=C([O-])C=C1)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Färg Brun till Vit
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn 2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propansyradihydratdinatrium
Kvantitet 100 g
Formel vikt 261.18 (225.15 Anhydrous)
Optisk rotation −13° (c=4 in Water)
Känslighet Very Hygroscopic
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Tyrosine disodium salt dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: L-Tyrosine disodiumsalt dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.