Läs mer
L-tyrosinetylesterhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11448840
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448840 25 g 25g
11458840 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448840 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18358.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Det används som en medicinsk och organisk mellanprodukt och som ett viktigt aminoskyddsmedel. Den används också för att introducera t-Boc-skyddsgenen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en medicinsk och organisk mellanprodukt och som ett viktigt aminoskyddsmedel. Den används också för att introducera t-Boc-skyddsgenen.
Löslighet Lösligt i vatten (3.685e
+005 mg/L vid 25 C (°uppskattat)).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4089-07-0
Molekylformel C11H16ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 245.70
MDL-nummer MFCD00063047
InChI-nyckel BQULAXAVRFIAHN-OXZMBGLCNA-N
Synonym l-tyrosine ethyl ester hydrochloride, h-tyr-oet.hcl, ethyl l-tyrosinate hydrochloride, unii-fap58daz1e, s-ethyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, h-tyr-oet hcl, tyrosine ethyl ester hydrochloride, fap58daz1e, tyrosine, ethyl ester, hydrochloride, l-tyrosine, ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 2724939
IUPAC-namn etyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propanoat;hydroklorid
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 166 °C till 168 °C
Beilstein 4725904
Löslighetsinformation Löslig i vatten (3,685e +005 mg/L @ 25 °C (uppskattning)).
Kvantitet 25 g
Formel vikt 245.71
Optisk rotation −6,8° (c=2 i vatten)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.