Läs mer
L-Tyrosine, Extra Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10429000 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10429000 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10429000 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/4210/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 290 °C
CAS 60-18-4
pH 5.5 to 7.0
Färg Vitt
Molekylformel C9H11NO3
Förpackning Pulverburk av plast
MDL-nummer MFCD00002606
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
InChI-nyckel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Kvantitet 100 g
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
Formel vikt 181.19g/mol
Fysisk form Fast