Läs mer
L-tyrosin [fri bas], MP Biomedicals
Produktkod. 11492061 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492061 50 g 50g
11402071 100 g 100g
11412071 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492061 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219475950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1180.00 SEK
    1121.69 SEK / 50g
    Save 58.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-02-2027
CAS: 60-18-4 | C9H11NO3 | 181.19 g/mol
Kemiska identifierare
CAS 60-18-4
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00002606
InChI-nyckel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine [Free Base]
Kvantitet 50 g
Formel vikt 181.2
Kvalitet Cellkultur
Fysisk form Kristaller