missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Tyrosine, MedChemExpress

Produktkod. p-200100604
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
200 mg
500 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16492376

Brand: Medchem Express HYN0473

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.

L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11NO3
Löslighetsinformation 1M HCl : 50 mg/mL (275.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 181.19
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.