missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

L-Tyrosine, MedChemExpress

Produktkod. 16461506
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
200 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16461506 200 mg
16492376 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16461506 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0473

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.

L-Tyrosine is a non-essential amino acid which can inhibit citrate synthase activity in the posterior cortex.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H11NO3
Löslighetsinformation 1M HCl : 50 mg/mL (275.95 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (5.52 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(C=C1)O)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Kvantitet 200 mg
Formel vikt 181.19
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.