Läs mer
L-Tyrosine methyl ester, 98%
Produktkod. p-7041424
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15438658
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62069.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1080-06-4 | C10H13NO3 | 195.22 g/mol
L-tyrosinmetylester används som en dehydroepiandrosteron som sulfatacceptor
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar L-tyrosinmetylester används som dehydroepiandrosteron som sulfatacceptor
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1080-06-4
Molekylformel C10H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 195.22
MDL-nummer MFCD00002392
InChI-nyckel MWZPENIJLUWBSY-VIFPVBQESA-N
Synonym l-tyrosine methyl ester, h-tyr-ome, tyrosine methyl ester, methyl l-tyrosinate, tyr-ome, methyl tyrosinate, tyrosine, methyl ester, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester, methyl 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate
PubChem CID 70652
ChEBI CHEBI:17215
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propanoat
LEDER COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine methyl ester
Smältpunkt 134°C to 136°C
Beilstein 2372626
Löslighetsinformation Soluble in water.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 195.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.