Läs mer
L-tyrosinmetylesterhydroklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11425327
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11425327 25 g 25g
11435327 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22683.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3417-91-2 | C10H14ClNO3 | 231.68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3417-91-2
Molekylformel C10H14ClNO3
Molekylvikt (g/mol) 231.68
MDL-nummer MFCD00012607
InChI-nyckel VXYFARNRGZWHTJ-MVRPGTNWNA-N
Synonym l-tyrosine methyl ester hydrochloride, h-tyr-ome.hcl, methyl l-tyrosinate hydrochloride, h-tyr-ome hcl, methyl tyrosinate hydrochloride, unii-w42m0mi271, tyrosine methyl ester hydrochloride, methyl l-tyrosinate hcl, s-methyl 2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrochloride, s-2-amino-3-4-hydroxy-phenyl-propionic acid methyl ester hydrochloride
PubChem CID 76956
IUPAC-namn metyl (2S)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propanoat;hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)CC1=CC=C(O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 187°C (decomposition)
Beilstein 3917353
Kvantitet 25 g
Formel vikt 231.68
Optisk rotation −5.2° (c= 2.4 in Water)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-Tyrosine methyl ester hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.