Läs mer
L-tyrosin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457391 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457391 50 g 50g
11487391 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457391 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210318350
Kemiska identifierare
CAS 60-18-4
Molekylformel C9H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
MDL-nummer MFCD00002606
InChI-nyckel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxifenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine
Färg Vitt
Analysprocentintervall 0.97
Densitet 1.4g/mL
Kvantitet 50 g
Formel vikt 181.19
Fysisk form Pulver