Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Tyrosine |
| Färg | Vitt |
| Analysprocentintervall | 0.97 |
| Densitet | 1.4g/mL |
| Kvantitet | 1 kg |
| Formel vikt | 181.19 |
| Procent renhet | 99.5% |
| Kvalitet | Forskning |
| Fysisk form | Pulver |