Läs mer
L-Tyrosine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Produktkod. 15597964 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15597964 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15597964 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 209306
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Molekylformel C9H11NO3
Förpackning Poly Bottle
MDL-nummer MFCD00002606
Synonym l-tyrosine, tyrosine, s-tyrosine, p-tyrosine, h-tyr-oh, l-p-tyrosine, 2s-2-amino-3-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 4-hydroxy-l-phenylalanine, l---tyrosine, tyrosine, l
InChI-nyckel OUYCCCASQSFEME-SVGMAFHSNA-N
LEDER N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Kvantitet 1 kg
PubChem CID 6057
ChEBI CHEBI:17895
Formel vikt 181.19
Densitet 1L = 1.46kg
Kvalitet Multi-Compendial/USP