Läs mer
L-Tyrosin, TRC
Produktkod. 30008307
Change view
Kvantitet:
100 mg
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008307 10 g
30006532 25 g
17979534 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30008307 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89997510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-18-4
Molekylformel C9 H11 N O3
Molekylvikt (g/mol) 181.19
Synonym L-Tyrosine, Tyrosine, L- (8CI), (-)-α-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (S)-Tyrosine, (S)-α-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid, 4-(2-Amino-2-carboxyethyl)phenol, Benzenepropanoic acid, α-amino-4-hydroxy-, (S)-, H-L-Tyr-OH, L(-)-β-(p-Hydroxyphenyl)alanine, L-(-)-Tyrosine, L-4-Hydroxyphenylalanine, L-Phenylalanine, 4-hydroxy-, L-Tyr, L-p-Tyrosine, NSC 82624, NSC 9973, Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, Therigon, Tyr, Tyrosine, p-Hydroxyphenylalanine, p-Tyrosine, β-(p-Hydroxyphenyl)alanine, Levodopa Imp. B (EP)
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyfenyl)propansyra
LEDER N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Tyrosine
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
Kvantitet 10 g
Formel vikt 181.0739