Läs mer
L-Valinamide hydrochloride, 95%
Produktkod. 15440649
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440649 5 g 5g
15450649 25 g 25g
15460649 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15440649 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63775.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3014-80-0 | C5H13ClN2O | 152.62 g/mol
Det är ett reagens som används vid syntes av alkylpyraziner. Används även vid syntes av elastashämmande aktivitet
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är ett reagens som används vid syntes av alkylpyraziner. Används även vid syntes av elastashämmande aktivitet
. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3014-80-0
Molekylformel C5H13ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 152.62
MDL-nummer MFCD00039085
InChI-nyckel XFCNYSGKNAWXFL-WCCKRBBISA-N
Synonym l-valinamide hydrochloride, h-val-nh2 hcl, h-val-nh2.hcl, l-valine amide hydrochloride, 2s-2-amino-3-methylbutanamide hydrochloride, 2s-2-amino-3-methylbutanamide, chloride, butanamide, 2-amino-3-methyl-, monohydrochloride, 2s, l-valine amide, h-d-val-nh2 hcl, d-valinamide-hcl
PubChem CID 13689583
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutanamid;hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)[C@H](N)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valinamide hydrochloride
Smältpunkt 266°C to 270°C
Beilstein 4198583
Löslighetsinformation Soluble in methanol (50mg/ ml-clear,colorless solution).
Kvantitet 5 g
Formel vikt 152.62
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.