Läs mer
L-Valine-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Valine-13C |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i5+1 |
| Formel vikt | 118.0823 |