Läs mer
L-Valine-2-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Valine-2-d1 |
| CAS | 77257-03-5 |
| Molekylformel | C5 D H10 N O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | L-Valine-2-d (9 CI, ACI), L-(α-2 H)Valine, (2 S)-2-Amino-3-methylbutanoic-2-d acid, L-Valine-2-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4 H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4D |
| LEDER | [2 H][C@](N)(C(C)C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2-amino-2-deuterio-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.153 |
| Formel vikt | 118.085 g/mol |
| Visa mer |