Läs mer
L-Valin 2-hydroxyetylestertosylat, TRC
Produktkod. 30452420
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30452420 1 g
1 options
Produktkod. 30452420 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV0943201G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-hydroxyethyl valinate para-toluenesulfonate salt
CAS 86150-61-0
Molekylformel C7 H15 N O3 . C7 H8 O3 S
Kvantitet 1 g
Synonym L-Valine','2-hydroxyethyl ester','4-methylbenzenesulfonate (salt) (9CI), 2-Hydroxyethyl L-Valinate para-Toluenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C7H15NO3.C7H8O3S/c1-5(2)6(8)7(10)11-4-3-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5-6,9H,3-4,8H2,1-2H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t6-;/m0./s1
LEDER CC(C)[C@H](N)C(=O)OCCO.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC-namn 2-hydroxyetyl (2S)-2-amino-3-metylbutanoat; 4-metylbensensulfonsyra
Molekylvikt (g/mol) 333.4
Formel vikt 333.1246