Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-valin 99 %
Produktkod. 10497340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10497340 100 g Plastflaska 100g
10473595 25 g Plastflaska 25g
10716171 500 g Plastflaska 500g
10697763 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
4 options
Produktkod. 10497340
Brand: Thermo Scientific Chemicals 140811000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-18-4
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00064220
InChI-nyckel KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine
Smältpunkt 315.0°C
Namnnotering 99%
Ammonium 200ppm max.
Färg Vitt
Klor (Cl) 200ppm max.
Främmande aminosyror 0.5% max.
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarött spektrum Authentic
Järn (Fe) 10ppm max.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0.2% max.
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 427
Specifik rotation + 28.00
Fieser 13,226
Sulfat 300ppm max.
Merck Index 15, 10095
Sulfaterad ask 0.1% max.
Löslighetsinformation Solubility in water: 85g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in cold alcohol, ether and, acetone, soluble in mineral acids, insoluble in chloroform, diethylether
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Specifikt rotationsförhållande +28.00 (20.00°C c=8,6N HCl)
Kvantitet 100 g
Formel vikt 117.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.