Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-Valine, 99 %
Produktkod. 10697763 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10697763 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10473595 25 g Plastflaska 25g
10497340 100 g Plastflaska 100g
10716171 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10697763 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 140810025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-18-4
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00064220
InChI-nyckel KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine
Smältpunkt 315,0 °C
Namnnotering 99%
Ammonium Max 200 ppm.
Färg Vitt
Klor (Cl) Max 200 ppm.
Främmande aminosyror 0,5% max.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 99%
Förlust vid torkning 0,2% max.
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 427
Specifik rotation +28.00
Fieser 13,226
Sulfat 300 ppm max.
Merck Index 15, 10095
Sulfaterad ask 0,1% max.
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 85 g/L (20 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i kall alkohol, eter och aceton, lösliga i mineralsyror, olösliga i kloroform, dietyleter
Densitet 1.2300g/mL, 1.23
Specifikt rotationsförhållande +28,00 (20,00 °C c=8,6 N HCl)
Kvantitet 2.5 kg
Formel vikt 117.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.