Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-valin, 99 %
Produktkod. 11480653
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480653 500 g 500g
11460653 25 g 25g
11470653 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480653 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A12720.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 72-18-4 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
L-Valine används för att förbättra muskeltillväxt och energi. Det används i vävnadsreparation. Det är också involverat i studierna för att dämpa arytmier och inducera hypotensiva effekter. Det fungerar som en prekursor för framställning av penicillin genom biosyntetisk väg. Den användes också som näringstillskott i livsmedels- och dryckesindustrin. Vidare spelar det en viktig roll för att upprätthålla mental kraft, muskelkoordination och känslomässigt lugn.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
L-Valine används för att förbättra muskeltillväxt och energi. Det används i vävnadsreparation. Det är också involverat i studierna för att dämpa arytmier och inducera hypotensiva effekter. Det fungerar som en prekursor för framställning av penicillin genom biosyntetisk väg. Den användes också som näringstillskott i livsmedels- och dryckesindustrin. Vidare spelar det en viktig roll för att upprätthålla mental kraft, muskelkoordination och känslomässigt lugn.
Löslighet
Lösligt i vatten. Något löslig i metanol och aceton.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-18-4
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00064220
InChI-nyckel KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine
Smältpunkt ∼315°C
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 1721136
Merck Index 14,9909
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol and acetone.
Densitet 1.23
Kvantitet 500 g
Odör Odorless
Formel vikt 117.15
Optisk rotation +27° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.