Läs mer
L-Valine Amide, TRC
Produktkod. 30455397
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30455397 100 g
1 options
Produktkod. 30455397 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV094210100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine Amide
CAS 3014-80-0
Molekylformel C5H13ClN2O
Kvantitet 100 g
Synonym 2(S)- 2-Amino-3-methylbutanamide Monohydrochloride, (S)-2-Amino-3-methylbutanamide Monohydrochloride,, L-Monohydrochloride Valinamide, (2S)-2-Amino-3-methylbutanamide Hydrochloride, (S)-2-Amino-3-methylbutanamide Hydrochloride, (S)-Valinamide Hydrochloride, L-Valinamide Hydrochloride, L-Valine Amide Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O.ClH/c1-3(2)4(6)5(7)8;/h3-4H,6H2,1-2H3,(H2,7,8);1H/t4-;/m0./s1
LEDER Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)N
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-methylbutanamide;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 152.62
Formel vikt 152.0716