Läs mer
L-Valin-bensensylesterhydroklorid, 95 %
Produktkod. 15498788
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498788 5 g 5g
15408798 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62242.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 2462-34-2 | C12H18ClNO2 | 243,73 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2462-34-2
Molekylformel C12H18ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 243.73
MDL-nummer MFCD22422648
InChI-nyckel ZIUNABFUHGBCMF-MERQFXBCSA-N
Synonym l-valine benzyl ester hydrochloride, val-obzl hcl, h-val-obzl.hcl, s-benzyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, valine benzyl ester hydrochloride, benzyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, val-obzl.hcl, val-obzl. hcl, l-valine benzyl ester hydrochloride
PubChem CID 11601206
IUPAC-namn bensyl(2S)-2-amino-3-metylbutanoat;hydroklorid
LEDER Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine benzyl ester hydrochloride
Smältpunkt 138 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 243.73
Optisk rotation −10° (c=2 i vatten)
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.