Läs mer
L-Valin Bensensylesterhydroklorid, TRC
Produktkod. 30451547
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30451547 10 g
1 options
Produktkod. 30451547 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09427110G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride
CAS 2462-34-2
Molekylformel C12H18ClNO2
Kvantitet 10 g
Synonym L-Valine Phenylmethyl Ester Hydrochloride, Valine Benzyl Ester Hydrochloride, L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride, (S)-Benzyl 2-Amino-3-methylbutanoate Hydrochloride, Benzyl L-Valinate Hydrochloride, L-Valine Benzyl Ester Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H17NO2.ClH/c1-9(2)11(13)12(14)15-8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8,13H2,1-2H3;1H/t11-;/m0./s1
LEDER Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1
IUPAC-namn bensyl (2S)-2-amino-3-metylbutanoat; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 243.73
Formel vikt 243.1026