Läs mer
L-Valine-d8-N-FMOC, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-D8 |
| CAS | 1007834-06-1 |
| Molekylformel | C20 D8 H13 N O4 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | L-Valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8, N-[(9 H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]- (ACI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-d8 (ACI), N-[(9 H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-valine-2,3,4,4,4,4',4',4'-D8, (2 S)-2-[[[(9 H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl]amino]-3-(methyl-d3)butanoic-2,3,4,4,4-d5 acid, FMOC-L-valine-d8, Fmoc-L-Val-OH-d8, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-valine-d8, L-Valine-d8-N-FMOC |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H21NO4/c1-12(2)18(19(22)23)21-20(24)25-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17-18 H,11H2,1-2H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1D3,2D3,12 D,18 D |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])[C@]([2 H])(NC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2 S)-2,3,4,4,4-pentadeuterio-2-(9 H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-(trideuteriomethyl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.4343 |
| Formel vikt | 347.1973 g/mol |
| Visa mer |