Läs mer
L-valin etylesterhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15475798
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15475798 5 g 5g
15465798 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15475798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59466.06
 Begränsad artikel
CAS: 17609-47-1 | Molekylformel: C7H16ClNO2 | Molekylvikt: 181,66 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17609-47-1
Molekylformel C7H16ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 181.66
MDL-nummer MFCD00012511
InChI-nyckel PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Synonym l-valine ethyl ester hydrochloride, h-val-oet.hcl, ethyl l-valinate hydrochloride, h-val-oet hcl, valine ethyl ester hydrochloride, h-l-meval-ome*hcl, valine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, l-ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, ethyl l-valinate hcl
PubChem CID 87181
LEDER Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine ethyl ester hydrochloride
Smältpunkt 102 °C till 105 °C
Linjär formel (CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5·HCl
IUPAC-namn etyl-(2S)-2-amino-3-metylbutanoat-hydroklorid
Kvantitet 5 g
Formel vikt 181.66
Optisk rotation +6,7° (c=2 i H2O)
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.