Läs mer
L-Valine, MedChemExpress
Produktkod. 16499126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499126 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 16499126 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0717
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress L-Valine (Valine) is a new nonlinear semiorganic material.
L-Valine (Valine) is a new nonlinear semiorganic material.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine
CAS 72-18-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H11NO2
Synonym Valine
Löslighetsinformation H2O : 25 mg/mL (213.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 117.15
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism