Läs mer
L-Valine methyl ester hydrochloride, 99%
Produktkod. 11412618
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412618 50 g 50g
11402618 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15892.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6306-52-1 | C6H13ClNO2 | 166.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6306-52-1
Molekylformel C6H13ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 166.63
MDL-nummer MFCD00012497
InChI-nyckel RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
PubChem CID 111190
IUPAC-namn metyl-(2S)-2-amino-3-metylbutanoat;hydroklorid
LEDER [Cl].COC(=O)C(N)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 166°C (decomposition)
Beilstein 3594960
Kvantitet 50 g
Formel vikt 167.64
Optisk rotation +16° (c=2 in Water)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.