Läs mer
Thermo Scientific Chemicals L-valinmetylesterhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10647172 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10647172 50 g Glasflaska 50g
10318320 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10647172 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 229260500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6306-52-1 | C6H13ClNO2 | 166.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6306-52-1
Molekylformel C6H13ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 166.63
MDL-nummer MFCD00012497
InChI-nyckel RFMIEHOYULVMNZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-valine methyl ester hydrochloride, h-val-ome.hcl, methyl valinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, h-l-val-ome hcl, methyl l-valinate hydrochloride, valine methyl ester hydrochloride, s-2-amino-3-methyl-butyric acid methyl ester hydrochloride, h-val-ome hcl, methyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride
PubChem CID 111190
IUPAC-namn metyl-(2S)-2-amino-3-metylbutanoat;hydroklorid
LEDER [Cl].COC(=O)C(N)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine methyl ester hydrochloride
Namnnotering 99%
Smältpunkt 171.0°C to 173.0°C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCH(NH2)COOCH3·HCl
Kvantitet 50 g
Specifikt rotationsförhållande +15.50° (24°C C=2,H2O)
Specifik rotation + 15.50
Löslighetsinformation (5% in water) Clear colorless to light yellow
Formel vikt 167.64
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.