Läs mer
L-Valine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30448942
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30448942 10 g
1 options
Produktkod. 30448942 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV09432510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 6306-52-1
Molekylformel C6 H13 N O2 . Cl H
Kvantitet 10 g
Synonym L-Valine','methyl ester','hydrochloride (1:1), L-Valine','methyl ester','hydrochloride (9CI), Valine','methyl ester','hydrochloride','L- (6CI,7CI,8CI), (S)-Valine methyl ester hydrochloride, Methyl (S)-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, Methyl (S)-valinate hydrochloride, Methyl L-valinate hydrochloride, Methyl valinate hydrochloride, NSC 197198, NSC 22920, Valine methyl ester hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2.ClH/c1-4(2)5(7)6(8)9-3;/h4-5H,7H2,1-3H3;1H/t5-;/m0./s1
LEDER Cl.COC(=O)[C@@H](N)C(C)C
IUPAC-namn methyl (2S)-2-amino-3-methylbutanoate;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 167.63
Formel vikt 167.0713