Läs mer
l-Valine, Millipore™
Produktkod. 10730022
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10730022 100 g 100g
10172290 25 g 25g
10643471 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10730022 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1084950100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
For biochemistry
for biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 72-18-4
Specifikationer
Smältpunkt 315°C
MDL-nummer MFCD00064220
Synonym L-Valine, Val, L-Valine
Densitet 1.23 g/cm3 at 20°C
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Kvantitet 100 g