Läs mer
L-Valine, Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15517974 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15517974 1 kg Poly flaska 1kg
15507974 100 g Poly flaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15517974 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 209506
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 72-18-4
Molekylformel C5H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 117.15
MDL-nummer MFCD00064220
InChI-nyckel KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutansyra
LEDER CC(C)[C@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine
Förpackning Poly flaska
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 117.15
Densitet 1L = 1.23kg
Kvalitet Multi-Compendial/USP