Läs mer
L-Valine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Produktkod. 10477773
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10477773 100 g 100g
1 options
Produktkod. 10477773 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP397100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valine
Smältpunkt 315°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 72-18-4
Arsenik (As) 1.0ppm max.
Färg White
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Tändningsrester 0.1% max.
Identifiering Pass Test
Analysprocentintervall 98.5 to 100.5 %
Förlust vid torkning 0.2% max.
Andra aminosyror Not Detected
Molekylformel C5H11NO2
Förpackning Glass Bottle
MDL-nummer MFCD00064220
Specifik rotation 27.6 to 29.0° (+ or -)
Merck Index 15, 10095
Tillstånd för lösning (%T) 98.0% min.
Synonym l-valine, valine, s-valine, s-2-amino-3-methylbutanoic acid, h-val-oh, 2-amino-3-methylbutyric acid, 2s-2-amino-3-methylbutanoic acid, s-2-amino-3-methylbutyric acid, l-alpha-amino-beta-methylbutyric acid, valinum latin
Alfa vektor Valine
InChI-nyckel KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Densitet 1.230g/cm³
LEDER CC(C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-methylbutanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 117.15
Kvantitet 100 g
PubChem CID 6287
ChEBI CHEBI:16414
Formel vikt 117.08
Procent renhet 98.5 to 100.5%
Fysisk form Powder