Läs mer
L-(+)-Valinol, 97 %
Produktkod. 11307686
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307686 1 g 1g
11317686 5 g 5g
11327686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11307686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11300.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103,17 g/mol
L-(+)-Valinol reagerar med aldehyder och nitriler för att bilda iminer respektive oxazoliner för asymmetrisk syntes. Det används också för framställning av 4-isopropyloxazolidinoner, som används i stereokontrollerade aldol- och alkyleringsreaktioner, syntes av kirala 2-tiazolidintioner för aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering av kondensationsprodukten med ketosyror, asymmetriska reaktioner av dess amidiner och iminer och oxidation av N-derivatpro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
L-(+)-Valinol reagerar med aldehyder och nitriler för att bilda iminer respektive oxazoliner för asymmetrisk syntes. Det används också för framställning av 4-isopropyloxazolidinoner, som används i stereokontrollerade aldol- och alkyleringsreaktioner, syntes av kirala 2-tiazolidintioner för aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering av kondensationsprodukten med ketosyror, asymmetriska reaktioner av dess amidiner och iminer och oxidation av N-derivatpro.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2026-48-4
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.17
MDL-nummer MFCD00064296
InChI-nyckel NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Synonym l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutan-l-ol
LEDER CC(C)[C@H](N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Valinol
Brytningsindex 1.4548
Densitet 0.926
Kokpunkt 80°C to 81°C (8mmHg)
Smältpunkt 30°C to 35°C
Kvantitet 1 g
Flampunkt 78°C (172°F)
Optisk rotation +17° (c=10 in Ethanol)
Känslighet Air sensitive
Beilstein 1719137
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 103.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L-(+)-Valinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L-2-Amino-3-methylbutan-1-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.