Läs mer
L-(+)-Valinol, 97%
Produktkod. 11317686
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11317686
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11300.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103.17 g/mol
L-(+)-Valinol reagerar med aldehyder och nitriler för att bilda iminer respektive oxazoliner för asymmetrisk syntes. Det används också för framställning av 4-isopropyloxazolidinoner, som används i stereokontrollerade aldol- och alkyleringsreaktioner, syntes av kirala 2-tiazolidintioner för aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering av kondensationsprodukten med ketosyror, asymmetriska reaktioner av dess amidiner och iminer och oxidation av N-derivatpro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
L-(+)-Valinol reagerar med aldehyder och nitriler för att bilda iminer respektive oxazoliner för asymmetrisk syntes. Det används också för framställning av 4-isopropyloxazolidinoner, som används i stereokontrollerade aldol- och alkyleringsreaktioner, syntes av kirala 2-tiazolidintioner för aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering av kondensationsprodukten med ketosyror, asymmetriska reaktioner av dess amidiner och iminer och oxidation av N-derivatpro.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2026-48-4
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.17
MDL-nummer MFCD00064296
InChI-nyckel NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Synonym l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutan-l-ol
LEDER CC(C)[C@H](N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Valinol
Brytningsindex 1.4548
Densitet 0.926
Kokpunkt 80°C to 81°C (8mmHg)
Smältpunkt 30°C to 35°C
Kvantitet 5 g
Flampunkt 78°C (172°F)
Optisk rotation +17° (c=10 in Ethanol)
Känslighet Air sensitive
Beilstein 1719137
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 103.17
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.