Läs mer
L-(+)-Valinol, 97%
Produktkod. p-7045598
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11307686
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L11300.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2026-48-4 | C5H13NO | 103.17 g/mol
L-(+)-Valinol reagerar med aldehyder och nitriler för att bilda iminer respektive oxazoliner för asymmetrisk syntes. Det används också för framställning av 4-isopropyloxazolidinoner, som används i stereokontrollerade aldol- och alkyleringsreaktioner, syntes av kirala 2-tiazolidintioner för aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering av kondensationsprodukten med ketosyror, asymmetriska reaktioner av dess amidiner och iminer och oxidation av N-derivatpro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
L-(+)-Valinol reagerar med aldehyder och nitriler för att bilda iminer respektive oxazoliner för asymmetrisk syntes. Det används också för framställning av 4-isopropyloxazolidinoner, som används i stereokontrollerade aldol- och alkyleringsreaktioner, syntes av kirala 2-tiazolidintioner för aldolreaktioner, asymmetrisk alkylering av kondensationsprodukten med ketosyror, asymmetriska reaktioner av dess amidiner och iminer och oxidation av N-derivatpro.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för luft. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2026-48-4
Molekylformel C5H13NO
Molekylvikt (g/mol) 103.17
MDL-nummer MFCD00064296
InChI-nyckel NWYYWIJOWOLJNR-RXMQYKEDSA-N
Synonym l-valinol, s-+-2-amino-3-methyl-1-butanol, 2s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, l-+-valinol, h-valinol, s-2-amino-3-methylbutan-1-ol, s-2-amino-3-methyl-1-butanol, 1-butanol, 2-amino-3-methyl-, 2s, s-2-amino-3-methyl-butan-1-ol
PubChem CID 640993
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutan-l-ol
LEDER CC(C)[C@H](N)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-(+)-Valinol
Brytningsindex 1.4548
Densitet 0.926
Kokpunkt 80°C to 81°C (8mmHg)
Smältpunkt 30°C to 35°C
Kvantitet 1 g
Flampunkt 78°C (172°F)
Optisk rotation +17° (c=10 in Ethanol)
Känslighet Air sensitive
Beilstein 1719137
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 103.17
Procent renhet 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • L-(+)-Valinol
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Innehåller: L-2-Amino-3-methylbutan-1-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado