Läs mer
L-Valinol, Mikromol
Produktkod. 30461471
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30461471 100 mg
1 options
Produktkod. 30461471 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3372.230100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
L-Valinol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valinol
CAS 2026-48-4
Analyt- eller komponentnamn L-Valinol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C5 H13 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym L-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, NSC 322922, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
InChI formel InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(C)[C@H](N)CO
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 103.163
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 103,1 g/mol