Läs mer
L-Valinol, TRC
Produktkod. 30455859
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30455859 5 g
1 options
Produktkod. 30455859 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCV0943405G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material L-Valinol
CAS 2026-48-4
Molekylformel C5 H13 N O
Kvantitet 5 g
Synonym 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','(2S)- (9CI','ACI), (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol (ACI), 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','(S)- (ZCI), 1-Butanol','2-amino-3-methyl-','L- (8CI), (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, L-Valinol, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine, NSC 322922, L-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-(S)-Valinol, (+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (+)-Valinol, (2S)-1-Hydroxy-3-methylbutan-2-amine, (2S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (2S)-Valinol, (S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-(+)-Valinol, (S)-2-Amino-3-methyl-1-butanol, (S)-2-Amino-3-methylbutanol, (S)-Valinol, NSC 322922, [(S)-1-(Hydroxymethyl)-2-methylpropyl]amine
InChI formel InChI=1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m1/s1
LEDER CC(C)[C@H](N)CO
IUPAC-namn (2S)-2-amino-3-metylbutan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 103.163
Formel vikt 103.1