Läs mer
L-Valyl-L-phenylalanine, MedChemExpress
Beskrivning
L-Valyl-L-phenylalanine (Valylphenylalanine
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Valyl-L-phenylalanine |
| Färg | White |
| CAS | 3918-92-1 |
| Fysisk form | Powder |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H20N2O3 |
| Synonym | Valylphenylalanine H-VAL-PHE-OH |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (378.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 66.67 mg/mL (252.23 mM; ultrasonic and adjust pH to 4 with HCl) |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | O=C([C@@H](N)C(C)C)N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1 |
| Visa mer |