Läs mer
L-Xylo-2-Hexulosonic Acid Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Xylo-2-Hexulosonic Acid Hydrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O7.H2O/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-4,7-10H,1H2,(H,12,13);1H2/t2-,3+,4-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 212.053 |
| Procent renhet | >95% |