Läs mer
L-xylo-2-hexulosonsyra metylester, TRC
Produktkod. 30450214
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30450214 100 mg
1 options
Produktkod. 30450214 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCX750315100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methyl L-Sorbosonate
CAS 3031-98-9
Molekylformel C7 H12 O7
Kvantitet 100 mg
Synonym L-xylo-2-Hexulosonic acid','methyl ester, Gulonic acid','2-keto-','methyl ester','L- (6CI), L-xylo-Hexulosonic acid','methyl ester (7CI,8CI), 2-keto-L-Gulonic acid methyl ester, Methyl 2-keto-L-gulonate, Methyl L-xylo-hexulosonate, NSC 163924, Methyl L-Sorbosonate, Methyl L-xylo-Hex-2-ulosonate, Ascorbic Acid Imp. D (EP)
InChI formel InChI=1S/C7H12O7/c1-14-7(13)6(12)5(11)4(10)3(9)2-8/h3-5,8-11H,2H2,1H3/t3-,4+,5-/m0/s1
LEDER COC(=O)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC-namn metyl (3S,4R,5S)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexanoat
Molekylvikt (g/mol) 208.166
Formel vikt 208.0583